H3281
Hematin porcine
Szinonimák:
Ferrihemate, Hematin porcine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C=C)c(C)c(cc1n2)n6[Fe](O)n34)c(C)c5C=C
InChI
1S/C34H34N4O4.Fe.H2O/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);;1H2/q;+3;/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMUDPLZKKRQECS-HXFTUNQESA-K
Géninformáció
pig ... MCOLOR(100530327)
Alkalmazás
- polymerase chain reaction (PCR) inhibitor to evaluate its effect on the PowerQuant System used for detecting degraded DNA in samples
- supplement in Haemophilus test medium to culture Haemophilus influenzae isolates for resistance studies
- standard to determine the heme coefficient as a part of heme iron analysis using raw beef lung
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3