Fontos dokumentumok
861677
DL-Cysteine
for peptide synthesis
Szinonimák:
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-Cysteine, technical grade
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
225 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.