Fontos dokumentumok
I5125
myo-Inositol
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
Szinonimák:
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Javasolt termékek
product name
myo-Inositol, ≥99%
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
mp
222-227 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard for monosaccharide analysis by gas-liquid chromatography (GC)
- as a component of R-free seahorse media for cultivation of peritoneal macrophages (PMΦs) to study cellular glycolytic metabolism
- as a SOFaaci media supplement for extending in vitro embryo growth
- as a component of α minimum essential medium (αMEM) complete media to culture natural killer (NK) cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research