Fontos dokumentumok
H7250
Histamine dihydrochloride
≥99% (TLC), powder, endogenous histamine receptor agonist
Szinonimák:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Histamine dihydrochloride, ≥99% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
249-252 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269) , HRH2(3274)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a orthograde cotransmitter in producing excitatory postsynaptic potential (EPSP)
- to determine its level in fish using HPLC (high performance liquid chromatography)
- to assess the tracheal response to antigens in guinea-pigs
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience