Fontos dokumentumok
H7125
Histamine
≥97% (TLC), powder, H₁ and H₂ histamine receptor agonist
Szinonimák:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Histamine, ≥97.0%
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HRH3(11255) , HRH4(59340)
rat ... Hrh1(24448) , Hrh3(85268)
Általános leírás
Alkalmazás
- to stimulate regulated cellular secretion
- in reaction mixture to activate blood for assaying thrombin (factor iia) activity by fluorimetry
- to fill the luminal side of the chamber to investigate its effects on the TJ-related barrier and the expression of TJ (tight junction) markers in the vocal fold epithelium
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3