Fontos dokumentumok
H6034
L-Histidine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Histidine, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Teszt
98.5-101.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
funkcionális csoport
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Roger L. Lundblad
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.