Fontos dokumentumok
51280
Hemin
BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
Szinonimák:
Chloro(protoporphyrinato)iron(III), Chlorohemin, Chloroprotoporphyrin IX iron(III), Ferriprotoporphyrin IX chloride, Hemin(chloride)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥96.0% (HPLC)
Forma
powder or crystals
technika/technikák
tissue culture: suitable
transfection: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Alkalmazás
- To study bacterial strains and growth conditions
- Used in short-term colony assays (the culture medium consists of hemin along with other components)
- Cell transfections
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hemin may be used to study the expression and represson of heme oxygenase 1 (HO-1) as well as the activity of HO-1. Hematin is the "X factor" required to grown Haemophilus influenzae.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?