Fontos dokumentumok
H8125
L-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)