Fontos dokumentumok
H15403
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
97%
Szinonimák:
(S)-Histidine methyl ester dihydrochloride, Methyl L-histidinate dihydrochloride
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +9.0°, c = 2 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
207 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWAYENIPKPKKMV-ILKKLZGPSA-N
Alkalmazás
- Imidazopyridine derivatives by Pictet-Spegler reaction with different aldehydes.
- A metal-chelating ligand, N-methacryloyl-(l)-histidine methyl ester by reacting with methacryloyl chloride.
- Zwitterionic polypeptide derivative by amidation reaction with poly (α,β-L-aspartic acid).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?