Fontos dokumentumok
H0750000
Histidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
histidine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
282 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)