M5625
Menadione
crystalline
Szinonimák:
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
crystalline
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
faint green to green-yellow
mp
105-107 °C (lit.)
oldhatóság
oil: soluble
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NQO1(1728)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3