Merck
T3300
Sigma-Aldrich
DL-Tryptophan
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.23
Beilstein:
86199
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: water (7:3): soluble
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tryptophan is the precursor for 5-hydroxy-tryptamin and an essential α-amino acid. DL-Tryptophan exists as a zwitterion during crystallization.
Alkalmazás
DL-Tryptophan has been used:
  • as a medium supplement in Psilocybe atrobrunnea and Psilocybe serbica for the synthesis of psychotropic compounds
  • as an optimal medium supplement for culturing yeast, Pichia stipitis
  • for chiral separation experiments using Hewlett-Packard HP3D CE capillary electrophoresis system(HPCE)
Biokémiai/fiziológiai hatások
DL-Tryptophan binding to bovine serum albumin is employed for its affinity based chromatographic purification. Supplementation of tryptophan in diets of rat induce bladder tumor.
Egyéb megjegyzések
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Elkészítési megjegyzés
Prepared from L-tryptophan produced by fermentation
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Culture nutrition and physiology impact the inhibitor tolerance of the yeast Pichia stipitis NRRL Y-7124
Slininger PJ, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 102(3), 778-790 (2009)
Promoting effect of saccharin and DL-tryptophan in urinary bladder carcinogenesis
Cohen SM, et al.
Cancer Research, 39(4), 1207-1217 (1979)
Phylogenetic and chemical studies in the potential psychotropic species complex of Psilocybe atrobrunnea with taxonomic and nomenclatural notes
Borovivcka J, et al.
Persoonia, 34(4), 1-1 (2015)
Chiral separation of aromatic amino acids by capillary electrophoresis
Bjergegaard C, et al.
Journal of Chromatography A, 836(1), 137-146 (1999)
Resolution of DL-tryptophan by affinity chromatography on bovine-serum albumin-agarose columns
Stewart KK and Doherty RF
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 70(10), 2850-2852 (1973)