Fontos dokumentumok
L5501
L-Lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Lysine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in cell culture media
- as a substrate for enzymes such as L-lysine oxidase (EC 1.4.3.14)
- as a component of poly-lysine polymers
- as a substrate for oxidation and glycation mechanism studies
- in the preparation of cobaltous lysine
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?