Fontos dokumentumok
H3751
D-Histidine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white
mp
280 °C
oldhatóság
1 M HCl: soluble
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.