Fontos dokumentumok
D2902
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 g/L, clear
alkatrészek
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.