FG0415
DMEM - low glucose
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, DMEM Low Glucose, Dulbecco′s Eagle Medium, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
sterile
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose has been used in the maintenance/culturing of mammalian cells.
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)