Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)
A Sulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) az egyik legszélesebb körben alkalmas médium számos adherens sejtfenotípus számára a sejt- és szövettenyésztés meghatározott médiumai közül. Ide tartoznak az emlőssejtek, rovarsejtek és növényi sejtek. Az eredeti Eagle's Mediumot az 1950-es években fejlesztették ki, és csirkesejtek tenyésztésére fogalmazták meg. A Dulbecco módosítása azonban egy továbbfejlesztett kiegészítő készítmény, amely az eredeti Eagle médiumhoz képest akár négyszeresére növeli a kiválasztott aminosav- és vitamintartalmat.
A sejttenyésztésben a DMEM-et különböző típusú sejtek, köztük primer sejtek, őssejtek és transzformált sejtek növekedésének támogatására használják médiumként. A DMEM módosított változata különböző kutatási alkalmazásokhoz is használható, mint például a gyógyszerkutatás, a szövettechnológia és a sejtek jelátviteli útvonalainak tanulmányozása.
A DMEM önmagában nem teljes értékű táptalaj, mivel hiányoznak belőle a szükséges tápanyagok, mint például a fehérjék, lipidek vagy növekedési faktorok. Ezért ki kell egészíteni más összetevőkkel, például szarvasmarha magzati szérum (FBS), aminosavak és egyéb tápanyagok, hogy teljes és kiegyensúlyozott növekedési környezetet biztosítson a tenyésztésben lévő sejtek számára.
Választékunkban többféle glükózkoncentráció, valamint L-glutaminnal és anélkül készült készítmények szerepelnek. Az ösztrogénre érzékeny alkalmazásokhoz fenolvörös pH-indikátor nélküli termékek is rendelkezésre állnak, és átfogó kínálatunkban kényelmes, azonnal felhasználható folyékony formátumok, valamint a könnyebb tárolás és hosszabb eltarthatóság érdekében gazdaságos porított tápközegek is megtalálhatók.
DMEM - magas glükóz és alacsony glükóz
ADMEM különböző formulákban kapható, a tenyésztendő sejtek speciális igényeitől és a kísérleti munka céljaitól függően. A kezdeti táptalajt alacsony, 1 g/l-es glükózszinttel állítottuk össze, amely alkalmas olyan sejtek tenyésztésére, amelyek érzékenyek a magas glükózszintre, és nem biztos, hogy jól fejlődnek az ezt a cukrot magas szinten tartalmazó táptalajban. A magas glükóztartalmú DMEM azonban 4,5 g/L glükózt tartalmaz, és jellemzően olyan sejtek tenyésztésére használják, amelyeknek az optimális növekedéshez magas glükóztartalomra van szükségük.
Szérummentes közeg (SFM)
A szérum számos sejttenyésztő közeg összetevője, és gyakran használják a közegek kiegészítésére a sejtek növekedéséhez és szaporodásához szükséges hormonokkal, növekedési faktorokkal és egyéb tápanyagokkal. A szérum azonban olyan szennyeződéseket és szennyeződéseket tartalmazhat, amelyek befolyásolhatják a kísérleti eredményeket, és használata etikai aggályokat vethet fel.
A szérummentes médiumokat állati szérumtól vagy más állati eredetű összetevőktől mentesen állítják elő. Ezek a táptalajok megfelelő tápanyag- és hormonkészítményekből állnak, amelyek támogatják a sejtek növekedését és szaporodását a tenyészetben.
A szérummentes táptalajok sejttenyésztéshez való használatának néhány előnye a nagyobb termelékenység, a nagyobb konzisztencia, valamint a könnyebb tisztítás és a későbbi feldolgozás. A szérummentes táptalajok a növekedési faktorok specifikus kombinációival is összeállíthatók bizonyos sejttípusok és kutatási célok érdekében. Ezek a táptalajok a sejttenyésztési alkalmazások széles körére alkalmasak, beleértve a rekombináns fehérjék előállítását, a sejtnövekedés és differenciálódás tanulmányozását, a sejtek jelátviteli útvonalainak vizsgálatát, vírusvakcinák előállítását, valamint a gyógyszerkutatás és -fejlesztés.
Egyik ilyen szérummentes táptalaj a DMEM Ham's F-12-vel, amelyet emlőssejtek, többek között MDCK, gliasejtek, fibroblasztok, humán endotélsejtek és patkány fibroblasztok tenyésztésére használnak. A DMEM magas koncentrációban tartalmaz aminosavakat, glükózt és vitaminokat, a Ham's F12 pedig cinket, putreszcin, hipoxantin és timidin. Az olyan pufferek, mint az FBS és a HEPES a pufferkapacitás csökkenésének kompenzálására adhatók hozzá.
DMEM fenolvörössel és anélkül
A fenolvörös egy pH-indikátor, amely különböző pH-értékeknél megváltoztatja a színét, és általában 0,01-0,03%-os koncentrációban adják a DMEM-hez. Hasznos a közeg pH-értékének ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy az a sejtek növekedéséhez és anyagcseréjéhez megfelelő tartományban maradjon.
Egyes sejtek érzékenyek lehetnek a fenolvörösre, vagy befolyásolhatja annak jelenlétét a közegben, ezért fenolvörös nélküli DMEM is kapható. Egyes downstream alkalmazásoknál, mint például a fehérjeelemzés vagy a génexpressziós elemzés, a fenolvörös jelenléte a médiában zavaró lehet. Egyes képalkotó technikák, például a fluoreszcens mikroszkópia esetében a fenolvörös nélküli DMEM használata szintén szükséges lehet a pontos eredmények eléréséhez. A fenolvörös elnyeli a fényt a látható spektrumban, és ezért zavarhatja e technikák pontosságát. A fenolvörössel és a fenolvörös nélküli DMEM közötti választás a tenyésztendő sejtek sajátos igényeitől és követelményeitől, valamint a kísérleti munka céljaitól függ.