Fontos dokumentumok
F0415
Sigma-Aldrich
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
Feloldás
Supplement with 0.584 g/L glutamine.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)