D5546
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: yes
phenol red: yes
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- human osteosarcoma cells and HeLa cells
- primary human mesenchymal stromal cells (hBMSCs)
- human embryonic kidney cell lines
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3