Fontos dokumentumok
P3532
Phenol Red
Bioreagent, Powder
Szinonimák:
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phenol Red, powder, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
dark red to dark brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
>300 °C
oldhatóság
1 M NaOH: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)