Fontos dokumentumok
D7777
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, DMEM
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.