Fontos dokumentumok
D0819
DMEM - high glucose
StableCell™, with stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose, DME, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
StableCell™ DMEM - high glucose, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkalmasság
suitable for
alkatrészek
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?