Merck
D5648
DMEM - high glucose
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose has been used as the culture medium for various cell types including the human cervical endocervical epithelial End1/E6E7 cells, human adenocarcinoma epithelial cells (HeLa), human alveolar adenocarcinoma epithelial cells (A549), human osteosarcoma epithelial cells, human diploid cell line , primary hepatocytes and synovial tissue
Elkészítési megjegyzés
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lisa Levine et al.
Scientific reports, 10(1), 6398-6398 (2020-04-15)
Preeclampsia is the most common placental pathology in pregnant females, with increased morbidity and mortality incurred on the mother and the fetus. There is a need for improved biomarkers for diagnosis and monitoring of this condition. Placental syncytiotrophoblasts at the
Enrico Luchinat et al.
Analytical chemistry, 92(14), 9997-10006 (2020-06-20)
In-cell NMR can investigate protein conformational changes at atomic resolution, such as those changes induced by drug binding or chemical modifications, directly in living human cells, and therefore has great potential in the context of drug development as it can
Veronika Paluchova et al.
Diabetes, 69(3), 300-312 (2019-12-07)
Branched esters of palmitic acid and hydroxystearic acid (PAHSA) are anti-inflammatory and antidiabetic lipokines that connect glucose and lipid metabolism. We aimed to characterize involvement of the 5-PAHSA regioisomer in the adaptive metabolic response of white adipose tissue (WAT) to
Jelka Gabrilovac et al.
Immunobiology, 222(2), 327-342 (2016-09-30)
Dipeptidyl peptidase 9 (DPP9) is a relatively new member of the DPPIV family of prolyl dipeptidases which is ubiquitously expressed. Its role in regulation of immune responses and proliferation of epithelial carcinoma cells was reported. There is no data on
Huan Lin et al.
Nature communications, 9(1), 1875-1875 (2018-05-16)
It has been generally thought that tRNA modifications are stable and static, and their frequencies are rarely regulated. N6-threonylcarbamoyladenosine (t6A) occurs at position 37 of five mitochondrial (mt-)tRNA species. We show that YRDC and OSGEPL1 are responsible for t6A37 formation
Cikkek
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
Protokollok
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.