D6046
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate, sodium pyruvate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose has been used in the maintenance/culturing of mammalian cells.
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1