Fontos dokumentumok
D9443
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling in cell culture applications
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
DME, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
With 1000mg/L D-glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, sodium pyruvate, and phenol red
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Feloldás
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)