Fontos dokumentumok
D5523
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
glucose: low
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.