Fontos dokumentumok
D2429
DMEM - low glucose
With sodium pyruvate, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable fore cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, 10 ×, With 1000 mg/L glucose (1x), without L-glutamine, sodium bicarbonate, and folic acid, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
koncentráció
10 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: no
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
glucose: low
L-glutamine: no
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- during organoid embedding for neutralizing thawed collagen I
- to culture melanoma cancer cell lines
- to store the cancer tissue samples
- as a differentiation culture medium for C2C12 cells
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?