D2906
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, sodium pyruvate and HEPES, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Hep-2 cells
- mouse fibroblast L‐cells
- L‐ Wnt family member 3A (Wnt3a) cells
- primary buffalo embryonic fibroblast (BEF)
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.