Fontos dokumentumok
51449C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose, DME, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
alkatrészek
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?