A2220
ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel
purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, ANTI-FLAG® M2 Affinity Agarose Gel, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
agarose conjugate
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
analit kémiai osztály(ok)
proteins
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
(4% agarose bead; 45-165μm bead size)
izotípus
IgG1
kapacitás
>0.6 mg/mL, resin binding capacity (FLAG-BAP)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Elution - FLAG® peptide, Glycine, pH 3.5, 3x FLAG® peptide
Immunogen
Alkalmazás
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
Protocols
Protokoll a FLAG fúziós fehérjék immunprecipitációjához (IP) M2 monoklonális antitest felhasználásával 4%-os agaróz affinitás gélekkel
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Related Content
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.