A4596
ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
agarose conjugate
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
form
suspension
izotípus
IgG12b
kapacitás
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Alkalmazás
Affinity gel is for calcium mediated purification of N-terminal FLAG fusion proteins.
immunoprecipitation (IP): suitable
Elution - FLAG peptide, Glycine, pH 3.5 EDTA
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Tulajdonságok és előnyök
- Typically purify fusion proteins from crude lysates to single band purity in just one chromatography step.
- Fusion protein may be eluted from affinity resin by mild elution with EDTA.
- A solution of FLAG peptide can be used for gentle, non-denaturing elution of FLAG fusion proteins.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.