Merck
4B200
Sigma-Aldrich
Sepharose 4B
45-165 μm bead diameter
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
algae (marine)
Minőségi szint
form
suspension
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
gyöngyátmérő
45-165 μm
pórusméret
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans)
60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Általános leírás
Sepharose 4B is an agarose bead and a polymer of Gal β1,4 [3,6]-anhydro-L-galactose. Sepharose aids in fractionating larger molecules and is devoid of charged saccharides. Presence of 3,6-anhydro-L-galactose resists biological degradation. Hydrogen bonds stabilize the sepharose gel structure. Sepharose is widely used in affinity chromatography by cross linking various ligands on the matrix.
Alkalmazás
Sepharose 4B has been used:
  • to conjugate scorpion venom to be used in affinity chromatography
  • for clearing of protein extracts prior to immunoprecipitation
  • for gel purification and desalting of phospholipid vesicles
  • for adsorption of immunoglobulin G (IgG)
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
helyettesítve
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 - 43 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oral Absorption of Mesobuthus eupeus Scorpion Venom in Mice.
Hosseini Z, et al.
Iranian Journal of Toxicology, 11(2), 15-19 (2017)
Principles and Reactions of Protein Extraction, Purification, and Characterization (2004)
Construction of a liposome dialyzer for the preparation of high-value, small-volume liposome formulations
Adamala K, et al.
Nature Protocols, 10(6), 927-927 (2015)
Barna Dey et al.
Journal of virology, 81(11), 5579-5593 (2007-03-16)
The human immunodeficiency virus type 1 exterior gp120 envelope glycoprotein is highly flexible, and this flexibility may contribute to the inability of monomeric gp120 immunogens to elicit broadly neutralizing antibodies. We previously showed that an S375W modification of a critical
Mouse Rif1 is a regulatory subunit of protein phosphatase 1 (PP1)
Sukackaite R, et al.
Scientific Reports, 7(1), 2119-2119 (2017)