A0919
Mouse IgG−Agarose
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
Szinonimák:
IgG-Agarose Beads
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
agarose conjugate
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
form
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
a címkézés mértéke
1 mg per mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix távtartó
1 atom
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3