P8170
Protein G−Peroxidase from Streptococcus sp.
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
Szinonimák:
Protein G−HRP from Streptococcus sp.
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in unspecified host
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
direct ELISA: 1:100,000 using human IgG
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.