Fontos dokumentumok
F7425
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
all
koncentráció
~0.8 mg/mL
technika/technikák
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Learn more product details in our FLAG® application portal."
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Fehérje- és nukleinsav kölcsönhatási reagensek és források a fehérje-RNS, fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazások vizsgálatához.