Fontos dokumentumok
A2095
Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HA, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA-7, monoclonal
Forma
PBS suspension
izotípus
IgG1
kapacitás
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein)
30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)