E6779
EZview™ Red Anti-HA Affinity Gel
Szinonimák:
Anti-HA
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
1 yr at 2‑8 °C
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
proteins (hemagglutinin)
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
crosslinked agarose
kapacitás
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.