Merck
TP0010
Millipore
FLAG® HA Tandem Affinity Purification Kit
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Általános leírás
TAP technology is a recent development in protein purification. This technology incorporates tandem-linked affinity tags into genes of interest so that high purity fusion proteins can be isolated through two consecutive affinity purification steps. The technology is particularly useful for the isolation and identification of protein complexes by adding a tandem affinity tag to a known "bait" protein to pull down endogenous proteins that interact with the targeted protein of interest.
Alkalmazás
The FLAG® HA Tandem Affinity Purification Kit is designed for the isolation of high purity FLAG-HA dual-tagged fusion proteins from complex matrix, such as cell lysates and tissue homogenates. The kit is particularly suitable for isolation of protein complexes using TAP (Tandem Affinity Purification) technology.
Sutitable for mass spectrometry analysis and western blotting.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Jogi információk
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • F2426EZview Red ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, clone M2Biztonsági adatlap
  • A2095Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspensionBiztonsági adatlap
  • R0278RIPA BufferBiztonsági adatlap
  • F47993X FLAG® Peptide, lyophilized powderBiztonsági adatlap
  • U4883Urea, 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Junsong Zhang et al.
Journal of virology, 90(8), 3966-3980 (2016-02-05)
The viral ribonucleoprotein (vRNP) complex of influenza A viruses (IAVs) contains an RNA-dependent RNA polymerase complex (RdRp) and nucleoprotein (NP) and is the functional unit for viral RNA transcription and replication. The vRNP complex is an important determinant of virus
Wei Li et al.
Cell, 140(4), 477-490 (2010-02-25)
Current models imply that the FERM domain protein Merlin, encoded by the tumor suppressor NF2, inhibits mitogenic signaling at or near the plasma membrane. Here, we show that the closed, growth-inhibitory form of Merlin accumulates in the nucleus, binds to
Karthik Ramachandran et al.
iScience, 25(1), 103722-103722 (2022-01-11)
SARS-CoV-2 is a newly identified coronavirus that causes the respiratory disease called coronavirus disease 2019 (COVID-19). With an urgent need for therapeutics, we lack a full understanding of the molecular basis of SARS-CoV-2-induced cellular damage and disease progression. Here, we
Kosei Sato et al.
Nature communications, 10(1), 166-166 (2019-01-13)
In Drosophila, some neurons develop sex-specific neurites that contribute to dimorphic circuits for sex-specific behavior. As opposed to the idea that the sexual dichotomy in transcriptional profiles produced by a sex-specific factor underlies such sex differences, we discovered that the
Cikkek
The FLAG® HA tandem epitope system consists of small epitopes tags that are not eukaryotic derived. These features minimize interference with protein functions and provide superior specificity.
Related Content
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Fehérje- és nukleinsav kölcsönhatási reagensek és források a fehérje-RNS, fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazások vizsgálatához.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.