Merck
Z350370
Carestream® BioMax® MR film
Szinonimák:
autoradiography film, xray film
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105341
NACRES:
NB.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
méret
8 in. (20 cm) × 10 in. (25 cm)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Sheets of film with no interleaved paper
Single-emulsion film that provides maximum resolution and clearest background. The most sensitive film for direct 14C, 35S, and 33P autoradiography. Higher resolution than X-OMAT AR and BioMax MS for 32P direct and screen exposures and chemiluminescence, but with reduced sensitivity.
Jogi információk
BioMax is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Shujuan Gao et al.
Journal of molecular signaling, 6, 8-8 (2011-08-13)
The family of A-kinase-anchoring proteins, AKAPs, constitutes a group of molecular scaffolds that act to catalyze dynamic interactions of protein kinase A, protein kinase C, tyrosine kinases, G-protein-coupled receptors and ion channels. AKAP5 (MW ~47 kDa) and AKAP12 (MW ~191
Atsuko Kimura et al.
The European journal of neuroscience, 30(2), 299-306 (2009-07-21)
The 5-HT(2C) receptor has been implicated in mood and eating disorders. In general, it is accepted that 5-HT(2C) receptor agonists increase anxiety behaviours and induce hypophagia. However, pharmacological analysis of the roles of these receptors is hampered by the lack
Cikkek
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.