F4799
3xFLAG™ Peptide
≥90% (HPLC/MS), lyophilized powder
Szinonimák:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
About This Item
Javasolt termékek
product name
3X FLAG® Peptide, lyophilized powder
Teszt
≥90% (HPLC/MS)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Elúciós technikák összehasonlítása FLAG® tag fehérjék kisléptékű fehérjetisztításához anti-FLAG® M2 mágneses gyöngyökkel.
Protocols
Protokoll a FLAG fúziós fehérjék immunprecipitációjához (IP) M2 monoklonális antitest felhasználásával 4%-os agaróz affinitás gélekkel
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Related Content
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.