A8592
Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
all
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 1:20,000
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GPX1(2876)
Általános leírás
Alkalmazás
Suggested dilution for ELISA 1:20,000
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.