Fontos dokumentumok
F2426
EZview™ Red ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel
clone M2
Szinonimák:
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
klón
M2, monoclonal
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
proteins
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Mátrix
4% agarose bead; 45-165μm bead size
izotípus
IgG1
kapacitás
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Elution - FLAG peptide, Glycine, pH 3.5, 3x FLAG peptide
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Protokoll a FLAG fúziós fehérjék immunprecipitációjához (IP) M2 monoklonális antitest felhasználásával 4%-os agaróz affinitás gélekkel
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Related Content
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.