Fontos dokumentumok
A7470
Anti-c-Myc Agarose Affinity Gel antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-c-Myc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
analit kémiai osztály(ok)
proteins (c-Myc)
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
kapacitás
≥10 nmol/mL binding capacity (c-Myc tagged fusion protein)
≥7 nmol/mL elution capacity (c-Myc tagged fusion protein)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- co-immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)