Fontos dokumentumok
764221
Propargyl-N-hydroxysuccinimidyl ester
Szinonimák:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(prop-2-ynyloxy)propanoate, 3-(2-Propyn-1-yloxy)propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Alkyne-NHS ester, Propargyl-succinimidyl-ester
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
36-41 °C
funkcionális csoport
NHS ester
alkyne
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C#CCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C10H11NO5/c1-2-6-15-7-5-10(14)16-11-8(12)3-4-9(11)13/h1H,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?