Merck
774324
Sigma-Aldrich
N-(Benzoyloxy)succinimide
96%
Szinonimák:
Benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 1-(Benzoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimidyl benzoate, O-Benzoyl-N,N-succinylhydroxylamine, Succinimido benzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
136-138 °C
funkcionális csoport
imide
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO4/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)