Merck
767352
Sigma-Aldrich
Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester
Szinonimák:
NHS protected stearate, NHS-octadecanoic acid, Octadecanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H39NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
mp
71-76 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C22H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZERWDZDNDJBYKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester is an N-Hydroxysuccinimide ester of fatty acid. They are used in the synthesis of N-acyl amino acids and fatty acyl CoA. They are also used in the direct N-acylation of sphingenine or sphinganine thus leading to the formation of ceramides.
Alkalmazás
Used in the synthesis of ceramides and in the hydrophobication of amines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D E Ong et al.
Journal of lipid research, 13(6), 819-822 (1972-11-01)
Fatty acyl esters of N-hydroxysuccinimide have been used to directly N-acylate sphingenine or sphinganine, forming the corresponding ceramides. The reaction proceeds in excellent yield (84-96%) from small amounts of starting material (10-20 mg). The product ceramides are pure after one