Fontos dokumentumok
8.51056
Sigma-Aldrich
HOSu
Novabiochem®
Szinonimák:
HOSu, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide, NHS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
228-001-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
93-100 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reagent used for the synthesis of water-soluble active esters and as an additive to suppress enantiomerization during carbodiimide condensations [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
Kapcsolódás
Replaces: 01-62-0009
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3