Fontos dokumentumok
633259
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
Szinonimák:
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
mp
133 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)