Fontos dokumentumok
225827
N,N′-Disuccinimidyl carbonate
≥95%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Succinimidyl carbonate, DSC, Di(N-succinimidyl) carbonate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N,N′-Disuccinimidyl carbonate, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
mp
190 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
imide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an activating reagent for the reactive patterning of polymer brushes to couple primary amines via post-functionalization.
- As an alkoxycarbonylating reagent for a variety of primary and sterically hindered secondary alcohols, which further allows the synthesis of different structurally diverse carbamates.
- As a coupling agent for the synthesis of thiophospholipids, commonly used for anchoring biomembranes to gold surfaces.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?