Fontos dokumentumok
S9638
Sodium phosphate monobasic monohydrate
ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
98.0-102.0%
form
crystalline
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.